5.05980
Autophagy Inhibitor IV, Cpd18
Synonyme(s) :
Autophagy Inhibitor IV, Cpd18, 3-methyl-6-(3-methylpiperidin-1-yl)-3H-purine, 3-MA analog, Cpd 18
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.67 mM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is lot-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
PI3K
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable