Principaux documents
S410179
2,2'-THIOBIS(4-TERT-OCTYLPHENOLATO)-N-BUTYLAMINE NICKEL(II)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H51NNiO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
572.543
Numéro MDL:
Autres remarques