415812
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
98%
Synonyme(s) :
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
Pf
97-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
Clé InChI
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable