910066
6-(2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)hexanoic acid
≥90%
Synonyme(s) :
6-2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG3-acid, Bifunctional linker
About This Item
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
alkyne
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CCCCCOCCOCCOCCCCCCC#C)=O
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable