798436
Endo-1-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Synonyme(s) :
(1S,4S,5S)-5-(naphthalen-1-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Conditions de stockage
under inert gas
Groupe fonctionnel
phosphine
sulfonamide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-9-11-20(12-10-16)27(24,25)23-14-19-13-18(23)15-26(19)22-8-4-6-17-5-2-3-7-21(17)22/h2-12,18-19H,13-15H2,1H3
Clé InChI
RGHUOMJULXTHPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable