798347
Exo-2-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Synonyme(s) :
(1S,4S,5R)-5-(naphthalen-2-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
153-158 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
sulfonamide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(N1C[C@H]2[P@](C3=CC=C4C(C=CC=C4)=C3)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-6-10-22(11-7-16)27(24,25)23-14-21-13-19(23)15-26(21)20-9-8-17-4-2-3-5-18(17)12-20/h2-12,19,21H,13-15H2,1H3
Clé InChI
SJQXCVUHXMHJMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable