Principaux documents
710660
Sigma-Aldrich
(11bS)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H17P
Poids moléculaire :
312.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +368°, c = 0.5 in chloroform
Pf
158-162 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19/h1-12,23H,13-14H2
Clé InChI
ZOEOSXZNQTXHDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable