798363
Endo-Phenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1S,4S,5S)-5-(phenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
under inert gas
Pf
96-101 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
sulfonamide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@@](C3=CC=CC=C3)C[C@]1([H])C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C18H20NO2PS/c1-14-7-9-18(10-8-14)23(20,21)19-12-17-11-15(19)13-22(17)16-5-3-2-4-6-16/h2-10,15,17H,11-13H2,1H3/t15-,17-,22?/m0/s1
Clé InChI
BWXYDSDVFPJTFY-TWMUNHRGSA-N
Application
Autres remarques
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable