Merck
GC Analysis of Mandelic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-DP
GC Analysis of Mandelic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-DP suitable for GC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Astec® CHIRALDEX B-DP Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Mandelsäure
99%
(R)-(−)-Mandelsäure
98%
(R)-(−)-Mandelsäure
ReagentPlus®, ≥99%
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven
140 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peak 1: R(-)-methyl mandelate
peak 2: S(+)-methyl mandelate