Dünnschichtchromatographie
Die Dünnschichtchromatographie (DC) ist eine affinitätsbasierte Methode, die zur Trennung von Verbindungen in einem Gemisch verwendet wird. Die DC ist eine äußerst vielseitige Trennmethode, die sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Probenanalyse weit verbreitet ist. Mit der DC kann nahezu jede Substanzklasse analysiert werden, einschließlich Pestizide, Steroide, Alkaloide, Lipide, Nukleotide, Glykoside, Kohlenhydrate und Fettsäuren.
In der DC ist die stationäre Phase eine dünne adsorbierende Materialschicht, in der Regel Kieselgel oder Aluminiumoxid, die auf eine inerte Plattenoberfläche, in der Regel Glas, Kunststoff oder Aluminium, aufgetragen wird. Die Probe wird punktuell auf ein Ende der DC-Platte aufgetragen und diese vertikal in eine geschlossene Kammer mit einem organischen Lösungsmittel (mobile Phase) platziert. Die mobile Phase bewegt sich durch Kapillarkräfte auf der Platte nach oben und die Probenkomponenten bewegen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Affinitäten für die stationäre und die mobile Phase unterschiedlich weit. Wenn das Lösungsmittel die Oberseite der Platte (1 cm unter dem Plattenrand) erreicht, wird die Platte aus der Entwicklungskammer genommen und getrocknet. Die getrennten Komponenten erscheinen als Flecken auf der Platte und der Retentionsfaktor (Rf) jeder Komponente wird bewertet.
Chromatogramme finden
Zugehörige technische Artikel
- In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
- Discover the history of thin-layer chromatography (TLC) and its key milestones that have shaped analytical chemistry over the past century.
- HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
- Thin layer chromatography (TLC), an analytical technique often used to separate and identify compounds present in a given mixture, can also be used to determine the purity of a particular substance within that mixture
- TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Alle anzeigen (13)
Zugehörige Protokolle
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
- Alle anzeigen (13)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Verfahren und Grundsätze der DC
Die DC basiert auf dem klassischen Chromatographieprinzip, bei dem die Gemischkomponenten zwischen einer festen stationären Phase und einer flüssigen mobilen Phase durch unterschiedliche Affinitäten zwischen den beiden Phasen getrennt werden.
DC-Retentionsfaktor (Rf)
Der Retentionsfaktor (Rf) wird zur Messung der Fließstrecke von Verbindungen auf der DC-Platte verwendet. Der Rf ist definiert als die von einer Einzelkomponente zurückgelegte Fließstrecke geteilt durch die vom Lösungsmittel zurückgelegte Gesamtfließstrecke. Der Wert liegt immer zwischen null und eins.
Rf | von der Komponente zurückgelegte Fließstrecke |
vom Lösungsmittel zurückgelegte Fließstrecke |
Im Allgemeinen gilt: Je stärker eine Verbindung an das Adsorptionsmittel in der stationären Phase bindet, desto langsamer bewegt sie sich die DC-Platte hinauf. Da DC-Adsorptionsmittel üblicherweise polar sind, neigen unpolare Verbindungen dazu, sich schneller auf der Platte nach oben zu bewegen, was zu höheren Rf Werten führt, während polare Verbindungen dazu neigen, sich langsam zu bewegen und deshalb niedrigere Rf Werte aufweisen.
Anwendungen der DC
Die DC wird in vielen Industriezweigen und Forschungsbereichen eingesetzt, darunter in der pharmazeutischen Industrie, in klinischen Tests, in der Umwelttoxikologie, in Lebensmittel-, Wasser- und Pestizidanalysen und in der Kosmetikbranche. Zu den typischen Anwendungsbereichen der DC gehören:
- Analyse von Arzneimittelrückständen und Antibiotika in Lebensmittel- und Umweltproben
- Identifizierung und Quantifizierung von Farben, Inhaltsstoffen, Konservierungsstoffen und Süßungsmitteln in Lebensmitteln und kosmetischen Produkten
- Qualitätskontrolle und Reinheitsprüfung von pharmazeutischen Formulierungen
- Schnelles Hochdurchsatz-Screening vor der HPLC
- Untersuchung chemischer Reaktionen für den Abschluss