Festphasenmikroextraktion (SPME)
Die Festphasenmikroextraktion (SPME) ist eine innovative und empfindliche lösungsmittelfreie Probenvorbereitungstechnologie. Basierend auf dem Prinzip der Adsorption/Absorption und Desorption wird in der SPME eine beschichtete Faser eingesetzt, um flüchtige und halbflüchtige Verbindungen aus einer Probe zu konzentrieren.
SPME wird für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, die Umwelt-, biologische und pharmazeutische Proben, Lebensmittel und Getränke, Aromen und Duftstoffe, Forensik und Toxikologie sowie Produkttests umfassen. Typische Anwendungen sind:
- Umweltanalysen von Wasser- und Luftproben
- Headspace-Analyse von Spurenverunreinigungen in Polymeren und festen Proben
- Geruchsanalysen im ppt-Bereich
- Aromaanalysen von Lebensmitteln
- Forensische Analyse von Brandstiftungs- und Sprengstoffproben
- Toxikologische Analysen von Blutalkohol oder Drogen in Urin und Serum
Chromatogramme finden
Zugehörige technische Artikel
- Recommended fibers based on analyte type and molecular weight; tips for SPME fiber selection for a variety of applications.
- Supel™ BioSPME 96-Pin devices enhance speed and simplicity for plasma protein binding studies and LCMS analyses.
- Answers and tips relating to the application of the solid phase micro-extraction technique.
- SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.
- Selecting the Appropriate SPME Fiber Coating –Effect of Analyte Molecular Weight and Polarity
- Alle anzeigen (22)
Zugehörige Protokolle
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
- Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
- Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der HS-SPME in Kombination mit GC/MS für die Bestimmung von VOC in Wasser wurde in einem Ringversuch nachgewiesen. Die neue ISO 17943 unter Einsatz von HS-SPME stellt eine Verbesserung der bestehenden offiziellen Methoden für diese Bestimmung in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität dar.
- Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt
- Alle anzeigen (16)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie funktioniert SPME?
In der SPME wird eine Faser verwendet, die mit einer Extraktionsphase beschichtet ist: einer Flüssigkeit (Polymer), einem Feststoff (Sorbens) oder einer Kombination aus beiden. Die beschichtete Faser ist in eine Schutznadel eingelegt und an einem Halter befestigt, der wie eine Spritze aussieht.
Wenn die Faser mit einer Probe in Berührung kommt, verteilen sich die Analyten der Probe aus der Probenmatrix in die stationäre Phase, bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. Die Beschichtung der Faser extrahiert Verbindungen aus der Probe entweder durch Absorption (flüssige Beschichtungen) oder Adsorption (feste Beschichtungen). Nach einer vorgeschriebenen Extraktionszeit wird die Faser entnommen und direkt in ein chromatographisches Gerät, in der Regel aus dem Bereich der Gaschromatographie (GC) oder HPLC, zur Desorption und Analyse eingesetzt. Die Desorption der Analyten in der GC erfolgt thermisch, während bei der HPLC ein Lösungsmittel zur Desorption in eine Flüssigphase verwendet wird.
Vorteile der SPME
In der SPME wird die Probennahme, Isolierung und Anreicherung von Analyten in einem einzelnen, einfachen Schritt kombiniert. Durch Kontrolle von Polarität und Dicke der Faserbeschichtung, Aufrechterhaltung einer konstanten Probennahmezeit und Kontrolle verschiedener anderer Extraktionsparameter, ermöglicht die SPME dem Analytiker die Sicherstellung hochgradig konsistenter und quantifizierbarer Ergebnisse von Proben, selbst wenn die Analyten in niedrigen Konzentrationen vorliegen.
Weitere Vorteile der SPME sind:
- Lösungsmittelfrei
- Leicht zu automatisieren
- Zerstörungsfrei für Proben
- Einsetzbar für nahezu jede Probe oder Matrix
- Die verwendeten Fasern sind wiederverwendbar und kostengünstig
- Die geringe Fasergröße macht sie unterwegs vor Ort leicht einsetzbar
- Kompatibel mit GC- oder HPLC-Instrumenten
SPME-Fasern für die GC-Analyse
Konventionelle SPME wird zur Extraktion und Aufkonzentrierung von Analyten zum Zweck der GC-Analyse verwendet. Die Extraktion erfolgt entweder durch direkte Immersion (DI-SPME), bei der die Faser direkt in die flüssige Probe eingetaucht wird, oder durch Headspace-SPME (HS-SPME), bei der die Faser in der Dampfphase über einer Probe exponiert wird.
Supel™ BioSPME für die LC-MS-Analyse
Supel™ BioSPME ist eine bioanalytische Microsampling- und Probenvorbereitungstechnik, die zur schnellen und selektiven Extraktion eines breiten Spektrums von Analyten aus biologischen Proben verwendet wird, während unerwünschte Makromoleküle (z. B. Lipide, Proteine) abgestoßen werden. Die anschließende Analyse erfolgt in der Regel mittels LC-MS. Die Supel™ BioSPME arbeitet mit direkter Extraktion ohne Probenvorbehandlung und bietet eine nicht erschöpfende, gleichgewichtsbasierte Extraktion.
Zugehörige Videos