Wichtige Dokumente
1598700
USP
Ranitidin-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Ranitidin-S-oxid, N-{2-{{{5-[(Dimethylamino)-methyl]-furan-2-yl}-methyl}-sulfinyl}-ethyl}-N′-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ranitidine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN\C(NCCS(=O)Cc1ccc(CN(C)C)o1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3/b13-9+
InChIKey
SKHXRNHSZTXSLP-UKTHLTGXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ranitidine in Sodium Chloride Injection
- Ranitidine Injection
- Ranitidine Oral Solution
- Ranitidine Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable