Wichtige Dokumente
PHR1774
N,N′-Bis{2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethyl}-2-nitroethen-1,1-diamin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N,N′-Bis-{2-{{{5-[(dimethylamino)-methyl]-furan-2-yl}-methyl}-thio}-ethyl}-2-nitro-1,1-ethylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1598609
API-Familie
ranitidine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)Cc1ccc(CSCCN\C(NCCSCc2ccc(CN(C)C)o2)=C\[N+]([O-])=O)o1
InChI
1S/C22H35N5O4S2/c1-25(2)13-18-5-7-20(30-18)16-32-11-9-23-22(15-27(28)29)24-10-12-33-17-21-8-6-19(31-21)14-26(3)4/h5-8,15,23-24H,9-14,16-17H2,1-4H3
InChIKey
VTVSRHZKBPARSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)