Wichtige Dokumente
1598507
USP
Ranitidin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-{{{5-[(Dimethylamino)-methyl]-furan-2-yl}-methyl}-sulfanyl}-ethanamin -hemifumarat (Salz), 2-{{{5-[(Dimethylamino)-methyl]-2-furanyl}-methyl}-thio}-ethylamin -hemifumarat (Salz), 5-{[(2-Aminoethyl)-thio]-methyl}-N,N-dimethyl- 2-furanmethanamin -hemifumarat (Salz), Ranitidindiamin -hemifumarat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ranitidine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)Cc1ccc(CSCCN)o1
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ranitidine in Sodium Chloride Injection
- Ranitidine Injection
- Ranitidine Oral Solution
- Ranitidine Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable