PHR3592
Flavoxat-verwandte Verbindung C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carbonsäure-ethylester, Ethyl-3-methylflavon-8-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1270731
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H16O4/c1-3-22-19(21)15-11-7-10-14-16(20)12(2)17(23-18(14)15)13-8-5-4-6-9-13/h4-11H,3H2,1-2H3
InChIKey
NFRGNMIIGIZYDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)