Merck
PHR1011
Supelco
Ethylparaben
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Hydroxy-benzoesäure-ethylester, EP, Ethylparaben
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
Beilstein:
1101972
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
eCl@ss:
39024522
PubChem Substanz-ID:
E-Nummer:
E214
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. E2425000
traceable to USP 1267000
API-Familie
parabens
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
297-298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Erstellung von internen Arbeitsstandards.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Ethylparaben kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) verwendet werden.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC3158“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzusehen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of combined p-hydroxy benzoic acid preservatives in a liquid pharmaceutical formulation by HPLC
Shabir GA.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 34(1), 207-213 (2004)
S Nicoli et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 97(11), 4830-4839 (2008-03-05)
This work aims at investigating the nicotinamide (NA)-ethyl-paraben (EP) binary system both in solution and in the solid state. In particular, the apparent EP solubility in water was studied in the presence of different NA concentrations (between 0.28 and 1.64
Shinshi Oishi
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 42(11), 1845-1849 (2004-09-08)
Parabens are alkyl esters of p-hydroxybenzoic acid widely used as preservatives in foodstuffs, cosmetics toiletries and pharmaceuticals. These compounds are known to exert a weak estrogenic activity in estrogen receptor assays in vitro. In addition butyl and propyl parabens show
Sawsan El Hussein et al.
Experimental dermatology, 16(10), 830-836 (2007-09-12)
Concern is continuously raised about the safety of parabens which are present in most of the cosmetic preparations. In this investigation, methyl-, ethyl-, propyl- and butyl paraben (MP, EP, PP, BP), in a commercial cosmetic lotion, were deposited on human
K L Pedersen et al.
Pharmacology & toxicology, 86(3), 110-113 (2001-02-07)
The widely used phenolic preservatives ethylparaben, propylparaben, butylparaben and their common metabolite p-hydroxybenzoic acid were tested for their ability to evoke an oestrogenic response in vivo. Yolk protein induction in sexually immature rainbow trout was used as an oestrogen-specific endpoint