Merck
1533035
USP
Phenylephrin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(R-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
phenylephrine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C[C@H](O)c2cc(ccc2)O)(Cc1ccccc1)C
InChI
1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChIKey
JBBZPOHBHNEKIM-INIZCTEOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuchkommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Phenylephrin-verwandte Verbindung D ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Phenylephrinhydrochlorid
  • Phenylephrin-Bitartrat
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)