Wichtige Dokumente
PHR1536
Norphenylephrin-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Norphenylephrin -hydrochlorid, α-Aminomethyl-4-hydroxybenzylalkohol -hydrochlorid, 4,α-Dihydroxyphenethylamin -hydrochlorid, Norfenefrin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1473206
API-Familie
norphenylephrine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 × 200 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
InChIKey
OWMFSWZUAWKDRR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fußnote
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?