PHR3221
Phenylephrin-Bitartrat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(R-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)-benzylalkohol-hydrogen-L-tartrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1532950
API-Familie
phenylephrine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2+/m0./s1
InChIKey
NHKOTKKHHYKARN-AICCQWMNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)