PHR2148
(R-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(R-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1533035
API-Familie
phenylephrine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChIKey
JBBZPOHBHNEKIM-INIZCTEOSA-N
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)