1457312
USP
Naproxen-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Methoxy-2-naphthoesäure, 6-Methoxy-2-naphthalincarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
naproxen
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
201-206 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Naproxen Sodium Tablets
- Naproxen Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable