Wichtige Dokumente
PHR2529
Naproxen-Unreinheit E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(S)-Naproxen-methylester, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure-methylester, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)-propionsäure-methylester, (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-propansäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
naproxen
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C[C@H](C(OC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
InChIKey
ZFYFBPCRUQZGJE-JTQLQIEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)