Wichtige Dokumente
1445392
USP
Modafinilsulfon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(Diphenylmethyl)-sulfonyl]-acetamid, 2-(Benzhydrylsulfonyl)-acetamid, Modafinil-sulfon
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
modafinil
Verpackung
pkg of 30 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChIKey
ZESNOWZYHYRSRY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable