Merck
Y0000636
Modafinil für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Modafinil, 2-[(Diphenylmethyl)-sulfinyl]-acetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
modafinil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChIKey
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A3(6531)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Modafinil for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Modafinil ist ein Agens, das die Wachsamkeit des zentrales Nervensystems fördert, es besitzt neuroprotektive Eigenschaften.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Perrin Kwek et al.
European journal of pharmacology, 699(1-3), 132-140 (2012-12-12)
Modafinil is a wakefulness-promoting agent with possible beneficial effects for the management of addiction and in psychiatric conditions, but also with abuse potential of its own. The mechanism of action of modafinil remains unclear. We studied pharmacological mechanisms in the
K M Baradhi et al.
Transplantation proceedings, 45(2), 845-847 (2013-03-19)
Acute interstitial nephritis is a well-recognized cause of acute kidney injury in native kidneys. While the most common etiology being drug-induced, other causes are infectious, autoimmune, and idiopathic forms of disease. Drug-induced acute interstitial nephritis is not only uncommon in
Modafinil and armodafinil in schizophrenia.
Chittaranjan Andrade
The Journal of clinical psychiatry, 73(8), e1062-e1064 (2012-09-13)
Brigitte Lesur et al.
Chemical biology & drug design, 81(3), 429-432 (2012-11-01)
In search of a next generation molecule to the novel wake-promoting agent modafinil, a series of aryl-heteroayl-derived wakefulness enhancing agents (in rats) was developed. From this work, compound 16 was separated into its enantiomers to profile them individually.
Management of cognition and fatigue.
Susan M Rubin
Disease-a-month : DM, 59(7), 269-272 (2013-06-22)