1368610
USP
Lisinopril-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-2-{(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl}-4-phenylbutansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lisinopril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Lisinopril Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)