1443497
USP
Miconazol-verwandte Verbindung I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-{2-[(2-Chlorbenzyl)-oxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)-ethyl}-1H-imidazol-mononitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
miconazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)