PHR3562
Miconazol-verwandte Verbindung I
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-{2-[(2-Chlorbenzyl)-oxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)-ethyl}-1H-imidazol-mononitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1443497
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)