1.00063
Acetic acid (glacial)
100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Essigsäure, Eisessig, Methancarbonsäure, Methylameisensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Essigsäure (Eisessig) 100 %, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Dampfdruck
15.4 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.8% (alkalimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
485 °C
800 °F
Wirksamkeit
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Kinematische Viskosität
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 39 °C
Löslichkeit
soluble 602.9 g/L
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
Kationenspuren
Ag: ≤0.005 ppm
Al: ≤0.020 ppm
As: ≤0.010 ppm
Au: ≤0.010 ppm
B: ≤0.100 ppm
Ba: ≤0.010 ppm
Be: ≤0.005 ppm
Bi: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.100 ppm
Cd: ≤0.020 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.020 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
Ge: ≤0.020 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
In: ≤0.050 ppm
K: ≤0.100 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.200 ppm
Ni: ≤0.020 ppm
Pb: ≤0.010 ppm
Pt: ≤0.100 ppm
Sn: ≤0.050 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Ti: ≤0.050 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.030 ppm
Zr: ≤0.050 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimierte Laborarbeit
- Spart Zeit und Kosten
- Herausragende Vergleichbarkeit der Ergebnisse
- Sicherheit bei der Produktanwendung
- Genauigkeit in Bezug auf Verunreinigungen
- Vertrauen in Analyse und Produktion
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C