Merck
M1900000
Miconazolnitrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Miconazol -nitrat (Salz), 1-(2,4-Dichlor-β-[(2,4-dichlorbenzyl)-oxy]-phenethyl)-imidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14Cl4N2O · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
miconazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
InChIKey
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Miconazole nitrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Miconazol interagiert mit 14-α-Demethylase, einem Cytochrom-P-450-Enzym, das für die Ergosterin-Biosynthese notwendig ist. Die Hemmung von Ergosterol führt zu einer erhöhten zellulären Permeabilität, was zum Leckverlust zellulärer Inhalte führt. Miconazol kann auch endogene Atmung inhibieren, mit Phospholipiden der Zellmembran interagieren, die Transformation von Hefen zu Myzel Formen hemmen, die Purin-Aufnahme hemmen und in die Triglycerid und Phospholipidbiosynthese eingreifen.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Stefano Veraldi
Mycoses, 56 Suppl 1, 3-15 (2013-04-19)
Fungal skin infections, or dermatomycoses, are associated with a broad range of pathogens. Involvement of gram-positive bacteria is often suspected in dermatomycoses. Inflammation plays an important role in dermatomycoses, displaying a close association between frequent inflammation and reduced skin-related quality
Stefano Veraldi
Mycoses, 56 Suppl 1, 41-43 (2013-04-19)
A 43-year-old male, with intertrigo due to Candida albicans located at the inguinal folds and accompanied by severe pruritus, was treated with topical 1% isoconazole nitrate and 0.1% diflucortolone valerate (2 applications/day for 7 days). An improvement of pruritus was
Reginaldo G Lima-Neto et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(5), 5882-5892 (2012-05-18)
1,2,3-Triazoles have been extensively studied as compounds possessing important biological activities. In this work, we describe the synthesis of ten 2-(1-aryl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)propan-2-ols via copper catalyzed azide alkyne cycloaddition (CuAAc or click chemistry). Next the in vitro antifungal activity of these ten
Jae Yong Choi et al.
Synapse (New York, N.Y.), 66(12), 1015-1023 (2012-08-29)
[(18) F]MeFWAY has been developed for imaging the serotonin 1A receptors in the brain. The purpose of this study were to verify the metabolic stability of [(18) F]MeFWAY, to measure the degree of defluorination of [(18) F]MeFWAY in vivo, to
Kristy K Michael Miller et al.
Steroids, 78(1), 15-25 (2012-11-06)
Dehydroepiandrosterone (DHEA) levels were reported to associate with increased breast cancer risk in postmenopausal women, but some carcinogen-induced rat mammary tumor studies question this claim. The purpose of this study was to determine how DHEA and its metabolites affect estrogen