Wichtige Dokumente
1381742
USP
Meradimat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Anthranilsäure-menthylester, Menthyl-o-aminobenzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meradimate
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
bp
177-179 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C17H25NO2/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16H,8-10,18H2,1-3H3
InChIKey
SOXAGEOHPCXXIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)