Wichtige Dokumente
1311408
USP
Homosalat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Salicylsäure-3,3,5-trimethylcyclohexylester, 2-Hydroxy-benzoesäure-3,3,5-trimethylcyclohexylester, Homomenthyl-salicylat, Homosalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
homosalate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
InChIKey
WSSJONWNBBTCMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
339.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
170.8 °C - closed cup