Wichtige Dokumente
1485001
USP
Oxybenzon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon, Oxybenzon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxybenzone
Hersteller/Markenname
USP
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
InChIKey
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
- Dong Quai Root
- Dong Quai Root Powder
- Oxybenzone
- Sichuan Lovage Rhizome
- Sichuan Lovage Rhizome Powder
- St. John′s Wort Flowering Top
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)