Wichtige Dokumente
PHR1301
Ensulizol(2-Phenylbenzimidazol-5-Sulfonsäure)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Phenyl-5-benzimidazolsulfonsäure, Ensulizol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1530809
API-Familie
ensulizole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3ccccc3
InChI
1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
InChIKey
UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)