Wichtige Dokumente
1344509
USP
Iodchinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5,7-Dijod-8-Hydroxychinolin, 5,7-Diiod-8-chinolinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iodoquinol
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>200 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChIKey
UXZFQZANDVDGMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable