Merck
PHR1772
Supelco
Meropenem
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Meropenem-Trihydrat Trihydrat, (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(Dimethylaminocarbonyl)-pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carbonsäure Trihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25N3O5S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001252
traceable to USP 1392454
API-Familie
meropenem
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChIKey
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für pharmazeutische Labore und Hersteller eine praktische und kostengünstige Alternative zu selbst erstellten Arbeitsstandards dar. Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP und BP, je nach Verfügbarkeit.
Meropenem gehört zu der Klasse eines halbsynthetischen 1β-Methylcarbapenem-Antibiotikums. Es weist ein äußerst breites antibakterielles Leistungsspektrum auf und ist für seine hohe Stabilität gegen renale Dehydropeptidase-I (DHP-I) bekannt.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial qualifiziert. Sie eignen sich für diverse analytische Anwendungsfälle, insbesondere für pharmazeutische Freigabetests und die Entwicklung pharmazeutischer Methoden zur qualitativen und quantitativen Analyse, sowie für Kontrolltests im Lebensmittel- und Getränkebereich und andere Kalibrierungsanforderungen.
Lincomycin-Hydrochlorid kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen und peritonealer Dialyselösung durch spektrophotometrische und verschiedene chromatographische Verfahren verwendet werden.(58)
Biochem./physiol. Wirkung
Meropenem Trihydrat ist ein beta-Lactam-Ultrabreitspektrum-Antibiotikum, wirksam gegen Gram-positive und Gram-negative Bakterien.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB7853“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material abzurufen. Es handelt sich nur um ein Beispielzertifikat, das von der Charge, die Sie erhalten, abweichen kann.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatographic determination of polymerized impurities in meropenem.
Cai SY and Hu CQ
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(3), 585-589 (2005)
Stability of amoxycillin, clindamycin and meropenem in peritoneal dialysis solution.
Tran MD, et al.
Journal of Pharmacy Practice and Research, 42(3), 218-222 (2012)
Ultraviolet spectrophotometry (dual wavelength and chemometric) and high performance liquid chromatography for simultaneous estimation of meropenem and sulbactam sodium in pharmaceutical dosage form.
Marwada KR, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 124(3), 292-299 (2014)
Youngchang Kim et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 29(3), 723-743 (2019-12-18)
Emergence of Enterobacteriaceae harboring metallo-β-lactamases (MBL) has raised global threats due to their broad antibiotic resistance profiles and the lack of effective inhibitors against them. We have been studied one of the emerging environmental MBL, the L1 from Stenotrophomonas maltophilia
Geertrui Rasschaert et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-23)
Pig manure may contain antibiotic residues, antibiotic-resistant bacteria or pathogens, which may reach the environment upon fertilization. During this study, 69 antibiotic residues belonging to 12 classes were quantified in 89 pig slurry samples. These samples were also studied for