Wichtige Dokumente
1096666
USP
Carvedilol-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(2-Oxiranylmethoxy)-9H-carbazol, 4-(2,3-Epoxypropoxy)-carbazol, 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carvedilol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C1OC1COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2
InChIKey
SVWKIGRDISDRLO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Carvedilol
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable