Wichtige Dokumente
1096644
USP
Carvedilol-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-{[2-(2-Methoxyphenoxy)-ethyl]-nitrilo}-bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-propan-2-ol], 3,3′-[2-(2-Methoxyphenoxy)-ethylazandiyl])-bis-[1-(9H-carbazol-4-yloxy)-propan-2-ol]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carvedilol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56
InChI
1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-42(22-26(43)24-47-36-18-8-14-32-38(36)28-10-2-4-12-30(28)40-32)23-27(44)25-48-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-13-31(29)41-33/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3
InChIKey
JRLQBMKMDMZBGW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)