Wichtige Dokumente
1044593
USP
Atorvastatin-verwandte Verbindung I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
tert-Butyl-(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorphenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1-pyrrolyl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atorvastatin
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(-c3ccccc3)c(-c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5
InChI
1S/C40H47FN2O5/c1-26(2)36-35(38(45)42-30-16-12-9-13-17-30)34(27-14-10-8-11-15-27)37(28-18-20-29(41)21-19-28)43(36)23-22-31-24-32(47-40(6,7)46-31)25-33(44)48-39(3,4)5/h8-21,26,31-32H,22-25H2,1-7H3,(H,42,45)/t31-,32-/m1/s1
InChIKey
NPPZOMYSGNZDKY-ROJLCIKYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable