Merck
B1110000
Bifonazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(p,α-Diphenylbenzyl)-imidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bifonazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
InChIKey
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Bifonazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Bifonazol ein Imidazol-basiertes Antipilzmittel mit einem breiten Wirkspektrum gegen viele Pilze, Schimmel, Hefen und einige Gram-positive Bakterien. Bifonazol hemmt Ergosterol Biosynthetic Protein 28 und Cytochrom P450 2B4.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yonghong Zhao et al.
The Journal of biological chemistry, 281(9), 5973-5981 (2005-12-24)
To better understand ligand-induced structural transitions in cytochrome P450 2B4, protein-ligand interactions were investigated using a bulky inhibitor. Bifonazole, a broad spectrum antifungal agent, inhibits monooxygenase activity and induces a type II binding spectrum in 2B4dH(H226Y), a modified enzyme previously
M Arabatzis
Clinical and experimental dermatology, 37(4), 370-373 (2012-03-24)
This is a report, the first to my knowledge, of secondary nail-apparatus involvement by Aureobasidium pullulans in a patient with onycholysis related to hypothyroidism. Complete cure of the lesions was seen after 2 weeks of itraconazole and 2 months of
Saban Gürcan et al.
Mikrobiyoloji bulteni, 43(1), 163-167 (2009-04-02)
Human infections caused by Alternaria alternata are more frequently reported in immunosupressive hosts. In this report, a rarely seen cutaneous infection, caused by A. alternata in an immunocompetent patient was presented. The patient (71-years-old, male) was admitted to the dermatology
Salomé El Hage et al.
Archiv der Pharmazie, 344(6), 402-410 (2011-03-25)
Two series of chlorinated benzhydryl imidazole and triazole derivatives were synthesized and tested in vitro against representative strains of potent pathogenic bacteria (Staphylococcus aureus CIP 4.83, Escherichia hirae CIP 5855, Pseudomonas aeruginosa CIP 82118, Escherichia coli CIP 53126) and fungi
Di-Qing Luo et al.
Mycoses, 54(6), e780-e784 (2011-05-28)
Interdigital ulcer is an exceptionally rare condition while erosio interdigitalis blastomycetica is common for candidiasis. Four Chinese patients with Candida interdigital ulcers were reported. The exudates were examined directly and cultured for fungi. Skin biopsies were stained with haematoxylin-eosin and