Wichtige Dokumente
1044549
USP
Atorvastatin-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(βR,δR)-2,3-Bis-(4-fluorphenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-4-[(phenylamino)-carbonyl]-1H-pyrrol-1-heptansäure Hemicalciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atorvastatin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monographs such as:
- Atorvastatin Calcium
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)