Wichtige Dokumente
PHR1870
Atorvastatin-verwandte Verbindung C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(βR,δR)-2,3-Bis-(4-fluorphenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-4-[(phenylamino)-carbonyl]-1H-pyrrol-1-heptansäure Hemicalciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001330
traceable to USP 1044549
API-Familie
atorvastatin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?