Wichtige Dokumente
PHR9025
Methyl-4-aminobenzoat
reference material
Synonym(e):
Benzocaine impurity H (PhEur)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
benzocaine
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
110-111 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
SMILES String
COC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
InChIKey
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)