Wichtige Dokumente
491071
3,3′-(1,3-Phenylendioxy)-dianilin-15N2
98 atom % 15N
Synonym(e):
1,3-Bis-(3-amino-15N-phenoxy)-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2]c1cccc(Oc2cccc(Oc3cccc([15NH2])c3)c2)c1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-1-6-15(10-13)21-17-8-3-9-18(12-17)22-16-7-2-5-14(20)11-16/h1-12H,19-20H2/i19+1,20+1
InChIKey
DKKYOQYISDAQER-QTKWTTPSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)