Wichtige Dokumente
PHR9030
N-Acetylbenzocain
reference material
Synonym(e):
Ethyl-4-acetamidobenzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
benzocaine
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
NHLOBHNRBWKNIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)