Merck
PHL89811
Triptolid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
PG 490
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1OCC2=C1CC[C@]3(C)[C@]4(O5)[C@@H]5[C@H]6[C@@](O6)(C(C)C)[C@@H](O)[C@]4(O7)[C@@H]7C[C@]32[H]
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11?,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChIKey
DFBIRQPKNDILPW-KTGKZQHOSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Triptolid ist ein Diterpentriepoxid, der Hauptwirkstoff in Extrakten der chinesischen Pflanze Tripterygium wilfordii Hook (TwHF). Es ist ein potentes Immunsuppressivum und Entzündungshemmer. Triptolid hemmt die Expression von IL-2 in aktivierten T-Zellen auf Ebene des Purin-box/Kernfaktors und NF-κB-vermittelter Transkriptionsaktivierung. Es wirkt synergistisch mit Cyclosporin A bei der Förderung des Transplantatüberlebens in Tiermodellen sowie bei der Unterdrückung der Graft-versus-Host-Reaktion in allogenen Knochenmarktransplantationen. Außerdem induziert es die Apoptose in Tumorzellen und verstärkt die Tumornekrosefaktor(TNFα)-Einleitung der Apoptose teilweise durch die Unterdrückung der c-IAP2- und c-IAP1-Induktion.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yicheng Long et al.
Nature genetics, 52(9), 931-938 (2020-07-08)
Many chromatin-binding proteins and protein complexes that regulate transcription also bind RNA. One of these, Polycomb repressive complex 2 (PRC2), deposits the H3K27me3 mark of facultative heterochromatin and is required for stem cell differentiation. PRC2 binds RNAs broadly in vivo
Tsung-Han S Hsieh et al.
Molecular cell, 78(3), 539-553 (2020-03-28)
Whereas folding of genomes at the large scale of epigenomic compartments and topologically associating domains (TADs) is now relatively well understood, how chromatin is folded at finer scales remains largely unexplored in mammals. Here, we overcome some limitations of conventional