645900
Triptolide, Tripterygium wilfordii – CAS-Nr. 38748-32-2, Calbiochem
A novel diterpene triepoxide isolated from the Chinese herb Tripterygium wilfordii that acts as a potent immunosuppressant and anti-inflammatory agent.
Synonym(e):
Triptolide, Tripterygium wilfordii – CAS-Nr. 38748-32-2, Calbiochem, PG490
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChIKey
DFBIRQPKNDILPW-CIVMWXNOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Aktivierung der DEVD-spaltenden Caspasen
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Shepherd, E., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 54023.
Chan, M.A., et al. 1999. Phytother. Res. 13, 464.
Lee, K.Y., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 13451.
Qiu, D., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 13443.
Yang, Y., et al. 1998. Immunopharmacology40, 139.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable