Wichtige Dokumente
PHL85355
trans-Piceatannol-3′-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-ethenyl]-2-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosid, Quzhaqigan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(/C=C/C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChIKey
UMGCIIXWEFTPOC-CUYWLFDKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)