Wichtige Dokumente
PHL83298
Wilforin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
26-Deoxywilfordin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C43H49NO18/c1-21-16-17-29-28(15-12-18-44-29)39(52)55-19-40(7)30-31(56-23(3)46)35(58-25(5)48)42(20-54-22(2)45)36(59-26(6)49)32(60-38(51)27-13-10-9-11-14-27)34(61-37(21)50)41(8,53)43(42,62-40)33(30)57-24(4)47/h9-15,18,21,30-36,53H,16-17,19-20H2,1-8H3/t21-,30+,31+,32-,33+,34-,35+,36-,40-,41?,42+,43-/m0/s1
InChIKey
ZOCKGJZEUVPPPI-FZILPIMGSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)