Merck
34015
Supelco
Citicolin Natriumsalz Hydrat
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25N4NaO11P2 · xH2O
Molekulargewicht:
510.31 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na.H2O/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);;1H2/q;+1;/p-1/t9-,11-,12-,13-;;/m1../s1
InChIKey
DNUPZKCTFGGIAI-UUTBUWGCSA-M
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nahed Abdel-Aziz et al.
Environmental science and pollution research international, 28(8), 9742-9752 (2020-11-07)
Hazard and risk associated with the use of radiotherapy play a crucial role in brain injury with interference via the neuroendocrine activity of the cancer survivors, and there is no effective preventive strategy. We conducted this study to assess the