Wichtige Dokumente
PHL82667
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxyflavon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
InChI
1S/C18H16O9/c1-24-16-11(21)10-12(22)17(25-2)14(7-4-5-8(19)9(20)6-7)27-15(10)18(26-3)13(16)23/h4-6,19-21,23H,1-3H3
InChIKey
AOOSHVWNBJZOEH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)